Få mere at vide
Axygen™ PCR-rør med flad hætte, 0,2 ml
Artikelnummer. 12746849 Shop alle Axygen Scientific produkter
Farve:
Blå
Grøn
Gul
Klar
Orange
Rød
Spectrum (Spektrum)
Violet
Produkttype:
Tyndvægget PCR rør
Tyndvægget PCR-rør
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1000
Pakke med 10000
Artikelnummer. 12746849
Brand: Axygen™ PCR02C
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Designet til at passe til standard 96-brønds blokke. Axygen™ PCR-rør med flad hætte, 0,2 m er konstrueret af ikke-steril polypropylen. Hvert konisk rør har en tynd og ensartet vægtykkelse. Tætsiddende hætte sikrer indholdet og forhindrer fordampning. Fås i et udvalg af farver.
  • Kvantitative PCR-kompatible rør til en bred vifte af real-time PCR-instrumenter
  • Ultratynd og ensartet vægtykkelse tillader præcis termisk overførsel
  • Selv indføringshætten forsegler i fuld længde for en tæt pasform, der forhindrer prøvefordampning
  • Maxymum Recovery™ option giver ultra-lav retention og højt udbytte
  • Certificeret RNase-/DNase-fri og ikke-pyrogen
  • Fremstillet med 99,9% ren jomfru polypropylen
  • Fås i en lang række farver for at understøtte farvekodning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance RNase, DNase, pyrogenfri
Farve Klar
Volumen (metrisk) 0.2 mL
Mængde 1000/Pk., 10Pk./Cs.
Lukningsmateriale Polypropylen
Til brug med (udstyr) Standard 96-brønds blokke af real-time PCR-instrumenter og termiske overførselsapplikationer
Form Konisk
Sterilitet Ikke steril
Materiale Polypropylen
Lukketype Flad hætte
Antal Wells 96
Format Rør
Produkttype Tyndvægget PCR rør