Få mere at vide
Axygen™ PCR-rør med flad hætte, 0,2 ml
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 11396044 Shop alle Axygen Scientific produkter
Skift visning
Farve:
Blå
Grøn
Gul
Klar
Orange
Rød
Spectrum (Spektrum)
Violet
Produkttype:
Tyndvægget PCR rør
Tyndvægget PCR-rør
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1000
Pakke med 10000
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farve Produkttype unitSize
11396044 Blå Tyndvægget PCR rør Pakke med 1000
12746849 Klar Tyndvægget PCR rør Pakke med 10000
11376044 Klar Tyndvægget PCR rør Pakke med 1000
11306054 Grøn Tyndvægget PCR-rør Pakke med 1000
11316054 Orange Tyndvægget PCR-rør Pakke med 1000
11326054 Rød Tyndvægget PCR-rør Pakke med 1000
11336054 Violet Tyndvægget PCR rør Pakke med 1000
11346054 Gul Tyndvægget PCR rør Pakke med 1000
11320145 Spectrum (Spektrum) Tyndvægget PCR-rør Pakke med 10000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Artikelnummer. 11396044 Leverandør Axygen™ Leverandørnr. PCR02B
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Designet til at passe til standard 96-brønds blokke. Axygen™ PCR-rør med flad hætte, 0,2 m er konstrueret af ikke-steril polypropylen. Hvert konisk rør har en tynd og ensartet vægtykkelse. Tætsiddende hætte sikrer indholdet og forhindrer fordampning. Fås i et udvalg af farver.
  • Kvantitative PCR-kompatible rør til en bred vifte af real-time PCR-instrumenter
  • Ultratynd og ensartet vægtykkelse tillader præcis termisk overførsel
  • Selv indføringshætten forsegler i fuld længde for en tæt pasform, der forhindrer prøvefordampning
  • Maxymum Recovery™ option giver ultra-lav retention og højt udbytte
  • Certificeret RNase-/DNase-fri og ikke-pyrogen
  • Fremstillet med 99,9% ren jomfru polypropylen
  • Fås i en lang række farver for at understøtte farvekodning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance RNase, DNase, pyrogenfri
Farve Blå
Volumen (metrisk) 0.2 mL
Mængde 1000/Pk., 10Pk./Cs.
Lukningsmateriale Polypropylen
Til brug med (udstyr) Standard 96-brønds blokke af real-time PCR-instrumenter og termiske overførselsapplikationer
Form Konisk
Sterilitet Ikke steril
Materiale Polypropylen
Lukketype Flad hætte
Format Rør
Produkttype Tyndvægget PCR rør