Få mere at vide
Axygen™ PCR-rør med flad hætte, 0,2 ml
Shop alle Axygen Scientific produkter
Farve:
Blå
Grøn
Gul
Klar
Orange
Rød
Spectrum (Spektrum)
Violet
Produkttype:
Tyndvægget PCR rør
Tyndvægget PCR-rør
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1000
Pakke med 10000
Beskrivelse
Designet til at passe til standard 96-brønds blokke. Axygen™ PCR-rør med flad hætte, 0,2 m er konstrueret af ikke-steril polypropylen. Hvert konisk rør har en tynd og ensartet vægtykkelse. Tætsiddende hætte sikrer indholdet og forhindrer fordampning. Fås i et udvalg af farver.
- Kvantitative PCR-kompatible rør til en bred vifte af real-time PCR-instrumenter
- Ultratynd og ensartet vægtykkelse tillader præcis termisk overførsel
- Selv indføringshætten forsegler i fuld længde for en tæt pasform, der forhindrer prøvefordampning
- Maxymum Recovery™ option giver ultra-lav retention og højt udbytte
- Certificeret RNase-/DNase-fri og ikke-pyrogen
- Fremstillet med 99,9% ren jomfru polypropylen
- Fås i en lang række farver for at understøtte farvekodning
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | RNase, DNase, pyrogenfri |
| Farve | Gul |
| Volumen (metrisk) | 0.2 mL |
| Mængde | 1000/Pk., 10Pk./Cs. |
| Lukningsmateriale | Polypropylen |
| Til brug med (udstyr) | Standard 96-brønds blokke af real-time PCR-instrumenter og termiske overførselsapplikationer |
| Form | Konisk |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Materiale | Polypropylen |
| Lukketype | Flad hætte |
| Vis mere |