Få mere at vide
Axygen™ PCR-rør med flad hætte, 0,2 ml
Artikelnummer. 11326054 Shop alle Axygen Scientific produkter
Farve:
Blå
Green
Gul
Klar
Orange
Red
Spectrum
Violet
Produkttype:
Thin Wall PCR Tube
Tyndvægget PCR rør
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1000
Pakke med 10000
Artikelnummer. 11326054
Brand: Axygen™ PCR02R
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Designet til at passe til standard 96-brønds blokke. Axygen™ PCR-rør med flad hætte, 0,2 m er konstrueret af ikke-steril polypropylen. Hvert konisk rør har en tynd og ensartet vægtykkelse. Tætsiddende hætte sikrer indholdet og forhindrer fordampning. Fås i et udvalg af farver.
  • Quantitative PCR compatible tubes for a wide range of real-time PCR instruments
  • Ultra-thin and consistent wall thickness allows precise thermal transfer
  • Even insertion cap seals full length for a tight fit that prevents sample evaporation
  • Maxymum Recovery™ option provides ultra-low retention and high yield
  • Certified RNase-/DNase-free and nonpyrogenic
  • Manufactured with 99.9% pure virgin polypropylene
  • Available in a wide variety of colors to support color-coding
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance RNase, DNase, pyrogen-free
Farve Red
Volumen (metrisk) 0.2 mL
Mængde 1000/Pk., 10Pk./Cs.
Lukningsmateriale Polypropylene
Til brug med (udstyr) Standard 96-well blocks of real-time PCR instruments and thermal transfer applications
Form Conical
Sterilitet Non-sterile
Materiale Polypropylene
Lukketype Flat Cap
Format Tube
Produkttype Thin Wall PCR Tube