Få mere at vide
Axygen™ PCR-rør med flad hætte, 0,2 ml
Shop alle Axygen Scientific produkter
Farve:
Blå
Grøn
Gul
Klar
Orange
Rød
Spectrum (Spektrum)
Violet
Produkttype:
Tyndvægget PCR rør
Tyndvægget PCR-rør
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1000
Pakke med 10000
Beskrivelse
Designet til at passe til standard 96-brønds blokke. Axygen™ PCR-rør med flad hætte, 0,2 m er konstrueret af ikke-steril polypropylen. Hvert konisk rør har en tynd og ensartet vægtykkelse. Tætsiddende hætte sikrer indholdet og forhindrer fordampning. Fås i et udvalg af farver.
- Quantitative PCR compatible tubes for a wide range of real-time PCR instruments
- Ultra-thin and consistent wall thickness allows precise thermal transfer
- Even insertion cap seals full length for a tight fit that prevents sample evaporation
- Maxymum Recovery™ option provides ultra-low retention and high yield
- Certified RNase-/DNase-free and nonpyrogenic
- Manufactured with 99.9% pure virgin polypropylene
- Available in a wide variety of colors to support color-coding
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | RNase, DNase, pyrogen-free |
| Farve | Grøn |
| Volumen (metrisk) | 0.2 mL |
| Mængde | 1000/Pk., 10Pk./Cs. |
| Lukningsmateriale | Polypropylene |
| Til brug med (udstyr) | Standard 96-well blocks of real-time PCR instruments and thermal transfer applications |
| Form | Conical |
| Sterilitet | Non-sterile |
| Materiale | Polypropylene |
| Lukketype | Flat Cap |
| Vis mere |