Få mere at vide
Axygen™ PCR-rør med 0,2 mL kuppelhætte
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-4102805 Shop alle Axygen Scientific produkter
Farve:
Blå
Diverse
Grøn
Gul
Hvid
Klar
Orange
Rød
Spectrum (Spektrum)
Violet
Produkttype:
Maxymum Recovery, PCR-rør med kuppelformet låg
Tyndvægget PCR-rør med kuppelformet låg
Tyndvægget, kuplet hætte PCR-rør
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1000
Pakke med 10000
Artikelnummer. 11311924
Brand: Axygen™ PCR02DA
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Tynd og ensartet vægtykkelse for præcis termisk overførsel
Axygen™ 0,2 mL tyndvæggede 12-strimmel PCR-rør, fås i et udvalg af farver, er designet til at passe til en lang række termiske cyklere. Ultratynd og ensartet vægtykkelse tillader præcis termisk overførsel, selv indføringshætte sikrer en tæt pasform for at forhindre fordampning.
  • RNase-/DNase-fri
  • Ikke-pyrogen
  • Ikke-steril
  • Kasketter sælges separat
  • Fremstillet med 99,9% ren jomfru polypropylen
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Tekniske data
    Certificeringer/compliance RNase, DNase, pyrogenfri
    Farve Diverse
    Volumen (metrisk) 0.2 mL
    Mængde 1000/Pk., 10Pk./Cs.
    Lukningsmateriale Polypropylen
    Til brug med (udstyr) Standard 96-brønds blokke af real-time PCR-instrumenter og termiske overførselsapplikationer
    Form Konisk
    Sterilitet Ikke steril
    Materiale Polypropylen
    Lukketype Hvælvet kasket
    Format Rør
    Produkttype Tyndvægget, kuplet hætte PCR-rør