Få mere at vide
Axygen™ PCR-rør med 0,2 mL kuppelhætte
Shop alle Axygen Scientific produkter
Farve:
Blå
Diverse
Grøn
Gul
Hvid
Klar
Orange
Rød
Spectrum (Spektrum)
Violet
Produkttype:
Maxymum Recovery, PCR-rør med kuppelformet låg
Tyndvægget PCR-rør med kuppelformet låg
Tyndvægget, kuplet hætte PCR-rør
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1000
Pakke med 10000
Beskrivelse
Quantitative PCR compatible tubes for a wide range of Real-Time PCR instruments.
- PCR tubes with 0.2mL volume
- Tubes with caps sealed full-length; insertion cap ensures tight fit, eliminates sample evaporation
- Choose from a wide variety of colors
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | RNase, DNase, pyrogen-free |
| Farve | Klar |
| Volumen (metrisk) | 0.2 mL |
| Mængde | 1000/Pk., 10Pk./Cs. |
| Lukningsmateriale | Polypropylene |
| Til brug med (udstyr) | Standard 96-well blocks of real-time PCR instruments and thermal transfer applications |
| Form | Conical |
| Sterilitet | Non-sterile |
| Materiale | Polypropylene |
| Lukketype | Domed Cap |
| Vis mere |