Få mere at vide
Axygen™ PCR-rør med 0,2 mL kuppelhætte
Artikelnummer. 11351914 Shop alle Axygen Scientific produkter
Farve:
Blå
Diverse
Grøn
Gul
Hvid
Klar
Orange
Rød
Spectrum (Spektrum)
Violet
Produkttype:
Maxymum Recovery, PCR-rør med kuppelformet låg
Tyndvægget PCR-rør med kuppelformet låg
Tyndvægget, kuplet hætte PCR-rør
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1000
Pakke med 10000
Artikelnummer. 11351914
Brand: Axygen™ PCR02DB
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Tynd og ensartet vægtykkelse for præcis termisk overførsel
Quantitative PCR compatible tubes for a wide range of Real-Time PCR instruments.
  • PCR tubes with 0.2mL volume
  • Tubes with caps sealed full-length; insertion cap ensures tight fit, eliminates sample evaporation
  • Choose from a wide variety of colors
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance RNase, DNase, pyrogen-free
Farve Blå
Volumen (metrisk) 0.2 mL
Mængde 1000/Pk., 10Pk./Cs.
Lukningsmateriale Polypropylene
Til brug med (udstyr) Standard 96-well blocks of real-time PCR instruments and thermal transfer applications
Form Conical
Sterilitet Non-sterile
Materiale Polypropylene
Lukketype Domed Cap
Format Tube
Produkttype Tyndvægget PCR-rør med kuppelformet låg