Få mere at vide
Axygen™ PCR-rør med 0,2 mL kuppelhætte
Artikelnummer. 11341914 Shop alle Axygen Scientific produkter
Skift visning
Farve:
Blå
Diverse
Grøn
Gul
Hvid
Klar
Orange
Rød
Spectrum (Spektrum)
Violet
Produkttype:
Maxymum Recovery, PCR-rør med kuppelformet låg
Tyndvægget PCR-rør med kuppelformet låg
Tyndvægget, kuplet hætte PCR-rør
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1000
Pakke med 10000
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farve Produkttype Pakningsstørrelse
11341914 Hvid Tyndvægget, kuplet hætte PCR-rør Pakke med 1000
11311924 Diverse Tyndvægget, kuplet hætte PCR-rør Pakke med 1000
11351914 Blå Tyndvægget PCR-rør med kuppelformet låg Pakke med 1000
10820721 Hvid Tyndvægget, kuplet hætte PCR-rør Pakke med 10000
11370145 Klar Maxymum Recovery, PCR-rør med kuppelformet låg Pakke med 1000
11361914 Grøn Tyndvægget PCR-rør med kuppelformet låg Pakke med 1000
11371914 Orange Tyndvægget PCR-rør med kuppelformet låg Pakke med 1000
11381914 Rød Tyndvægget PCR-rør med kuppelformet låg Pakke med 1000
11380145 Spectrum (Spektrum) Tyndvægget PCR-rør med kuppelformet låg Pakke med 10000
11391914 Violet Tyndvægget PCR-rør med kuppelformet låg Pakke med 1000
11301924 Gul Tyndvægget PCR-rør med kuppelformet låg Pakke med 1000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Artikelnummer. 11341914 Leverandør Axygen™ Leverandørnr. PCR02DC
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    530.00 DKK
    511.48 DKK / Pakke med 1000
    Spare 18.52 DKK
    3% Slukket
Forventet forsendelse: 04-01-2027
Tynd og ensartet vægtykkelse for præcis termisk overførsel
Kvantitative PCR-kompatible rør til en lang række realtids-PCR-instrumenter.
  • PCR-rør med 0,2 ml volumen
  • Rør med hætter forseglet i fuld længde; indføringshætte sikrer tæt pasform, eliminerer prøvefordampning
  • Vælg mellem en bred vifte af farver
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance RNase, DNase, pyrogenfri
Farve Hvid
Volumen (metrisk) 0.2 mL
Mængde 1000/Pk., 10Pk./Cs.
Lukningsmateriale Polypropylen
Til brug med (udstyr) Standard 96-brønds blokke af real-time PCR-instrumenter og termiske overførselsapplikationer
Form Konisk
Sterilitet Ikke steril
Materiale Polypropylen
Lukketype Hvælvet kasket
Format Rør
Produkttype Tyndvægget, kuplet hætte PCR-rør