Få mere at vide
Axygen™ PCR-rør med 0,2 mL kuppelhætte
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 11311924 Shop alle Axygen Scientific produkter
Skift visning
Farve:
Blå
Diverse
Grøn
Gul
Hvid
Klar
Orange
Rød
Spectrum (Spektrum)
Violet
Produkttype:
Maxymum Recovery, PCR-rør med kuppelformet låg
Tyndvægget PCR-rør med kuppelformet låg
Tyndvægget, kuplet hætte PCR-rør
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1000
Pakke med 10000
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farve Produkttype unitSize
11311924 Diverse Tyndvægget, kuplet hætte PCR-rør Pakke med 1000
11351914 Blå Tyndvægget PCR-rør med kuppelformet låg Pakke med 1000
10820721 Hvid Tyndvægget, kuplet hætte PCR-rør Pakke med 10000
11341914 Hvid Tyndvægget, kuplet hætte PCR-rør Pakke med 1000
11370145 Klar Maxymum Recovery, PCR-rør med kuppelformet låg Pakke med 1000
11361914 Grøn Tyndvægget PCR-rør med kuppelformet låg Pakke med 1000
11371914 Orange Tyndvægget PCR-rør med kuppelformet låg Pakke med 1000
11381914 Rød Tyndvægget PCR-rør med kuppelformet låg Pakke med 1000
11380145 Spectrum (Spektrum) Tyndvægget PCR-rør med kuppelformet låg Pakke med 10000
11391914 Violet Tyndvægget PCR-rør med kuppelformet låg Pakke med 1000
11301924 Gul Tyndvægget PCR-rør med kuppelformet låg Pakke med 1000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Artikelnummer. 11311924 Leverandør Axygen™ Leverandørnr. PCR02DA
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Tynd og ensartet vægtykkelse for præcis termisk overførsel
Axygen™ 0,2 mL tyndvæggede 12-strimmel PCR-rør, fås i et udvalg af farver, er designet til at passe til en lang række termiske cyklere. Ultratynd og ensartet vægtykkelse tillader præcis termisk overførsel, selv indføringshætte sikrer en tæt pasform for at forhindre fordampning.
  • RNase-/DNase-fri
  • Ikke-pyrogen
  • Ikke-steril
  • Kasketter sælges separat
  • Fremstillet med 99,9% ren jomfru polypropylen
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Tekniske data
    Certificeringer/compliance RNase, DNase, pyrogenfri
    Farve Diverse
    Volumen (metrisk) 0.2 mL
    Mængde 1000/Pk., 10Pk./Cs.
    Lukningsmateriale Polypropylen
    Til brug med (udstyr) Standard 96-brønds blokke af real-time PCR-instrumenter og termiske overførselsapplikationer
    Form Konisk
    Sterilitet Ikke steril
    Materiale Polypropylen
    Lukketype Hvælvet kasket
    Format Rør
    Produkttype Tyndvægget, kuplet hætte PCR-rør