Få mere at vide
Axygen™ PCR-rør med 0,2 mL kuppelhætte
Shop alle Axygen Scientific produkter
Farve:
Blå
Diverse
Grøn
Gul
Hvid
Klar
Orange
Rød
Spectrum (Spektrum)
Violet
Produkttype:
Maxymum Recovery, PCR-rør med kuppelformet låg
Tyndvægget PCR-rør med kuppelformet låg
Tyndvægget, kuplet hætte PCR-rør
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1000
Pakke med 10000
Description
Kvantitative PCR-kompatible rør til en lang række realtids-PCR-instrumenter.
- PCR-rør med 0,2 ml volumen
- Rør med hætter forseglet i fuld længde; indføringshætte sikrer tæt pasform, eliminerer prøvefordampning
- Vælg mellem en bred vifte af farver
Specifications
Specifications
| Certificeringer/compliance | RNase, DNase, pyrogenfri |
| Farve | Hvid |
| Volumen (metrisk) | 0.2 mL |
| Mængde | 1000/Pk., 10Pk./Cs. |
| Lukningsmateriale | Polypropylen |
| Til brug med (udstyr) | Standard 96-brønds blokke af real-time PCR-instrumenter og termiske overførselsapplikationer |
| Form | Konisk |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Materiale | Polypropylen |
| Lukketype | Hvælvet kasket |
| Show More |