Beskrivelse
- Tipformat: 96 tip
- Spidsvolumenområde: 50μ L til 200μ L
- Spidsmateriale: Klar polypropylen
- RNase-/DNase-/human gDNA-fri
- Ikke-pyrogen
- Tilgængelige muligheder:
- Med eller uden aerosolbestandige filtre
- Ikke-steril eller steril - Kompatible hoveder: 8- eller 96-kanals standardvolumen
- Rackformat: ANSI/SLAS
- Reolmateriale: Polypropylen
Tekniske data
Tekniske data
| Volumen (metrisk) | 100μ l |
| Filtreret | Ikke-filtreret |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Farve | Klar |
| Rack farve | Grå |
| Rene krav | DNase, RNase fri |
| Format | Stativ |
| Tip stil | Automatisering, Rund |
| Emballage | SBS Rack |
| Mængde | 50 stativer/Cs. |
| Vis mere |