Få mere at vide
Axygen™ Multibrønd lavprofilreagensreservoirer
Artikelnummer. p-4910554 Shop alle Axygen Scientific produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
32 mL
84 mL
Sterilitet:
Ikke steril
Steril
Kanaler:
8
12
Emballage:
25/Cs.
Individuelt indpakket; 25/Cs.
Pakningsstørrelse:
Pakke med 25
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Sterilitet Kanaler Emballage Pakningsstørrelse
11310265 84 mL Ikke steril 12 25/Cs. Pakke med 25
11320265 84 mL Steril 12 Individuelt indpakket; 25/Cs. Pakke med 25
11350265 32 mL Ikke steril 8 25/Cs. Pakke med 25
11360265 32 mL Steril 8 Individuelt indpakket; 25/Cs. Pakke med 25
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11310265 Leverandør Axygen™ Leverandørnr. RESMW12LP
Fremstillet med ny polypropylen for fremragende kemikalieresistens
Corning tilbyder en komplet serie af Axygen enkelt- og flerbrønds reagensbeholdere, som er tilgængelige i flere formater til automatiseret og manuel brug. Alle reservoirer er designet til at overholde standard ANSI/SLAS fodaftryksdimensioner for mikroplader og er kompatible med de fleste automationsarbejdsstationer. Reagensbeholdere er fremstillet af polypropylen for fremragende kemikalieresistens.
  • Holdbar og omkostningseffektiv
  • Forskellige formater til flere applikationer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance ANSI/SLAS, RNase/DNase-fri, ikke-pyrogen
Farve Klar
Kapacitet (metrisk) 84 mL
Materiale Polypropylen
Sterilitet Ikke steril
Type Reagensbeholder
nr. pr. sag 25/Cs.
nr. pr. pakke 25/Pk.
Emballage 25/Cs.
Volumen (metrisk) Nå 7 mL
Kanaler 12