Få mere at vide
Axygen™ Multibrønd højprofilreagensreservoirer
Artikelnummer. p-4909857 Shop alle Axygen Scientific produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
50 mL
80 mL
84 mL
264 mL
Sterilitet:
Ikke steril
Steril
Kanaler:
4
8
12
Emballage:
25/Cs.
Individuelt indpakket; 25/Cs.
Pakningsstørrelse:
Pakke med 25
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Sterilitet Kanaler Emballage Pakningsstørrelse
11300265 264 mL Steril 12 Individuelt indpakket; 25/Cs. Pakke med 25
12537867 50 mL Ikke steril 4 25/Cs. Pakke med 25
11311974 84 mL Ikke steril 12 25/Cs. Pakke med 25
11330265 80 mL Ikke steril 8 25/Cs. Pakke med 25
11340265 80 mL Steril 8 Individuelt indpakket; 25/Cs. Pakke med 25
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 11300265 Leverandør Axygen™ Leverandørnr. RESMW12HPSI
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Fremstillet med ny polypropylen for fremragende kemikalieresistens
Corning tilbyder en komplet serie af Axygen enkelt- og flerbrønds reagensbeholdere, som er tilgængelige i flere formater til automatiseret og manuel brug. Alle reservoirer er designet til at overholde standard ANSI/SLAS fodaftryksdimensioner for mikroplader og er kompatible med de fleste automationsarbejdsstationer. Reagensbeholdere er fremstillet af polypropylen for fremragende kemikalieresistens.
  • Holdbar og omkostningseffektiv
  • Forskellige formater til flere applikationer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance ANSI/SLAS, RNase/DNase-fri, ikke-pyrogen
Farve Klar
Kapacitet (metrisk) 264 mL
Materiale Polypropylen
Sterilitet Steril
Type Reagensbeholder
nr. pr. sag 25/Cs.
nr. pr. pakke 25/Pk.
Emballage Individuelt indpakket; 25/Cs.
Volumen (metrisk) Nå 22 mL
Kanaler 12