Få mere at vide
Axygen™ Multibrønd højprofilreagensreservoirer
Shop alle Axygen Scientific produkter
Kapacitet (metrisk):
50 mL
80 mL
84 mL
264 mL
Sterilitet:
Ikke steril
Steril
Kanaler:
4
8
12
Emballage:
25/Cs.
Individuelt indpakket; 25/Cs.
Pakningsstørrelse:
Pakke med 25
Beskrivelse
Corning tilbyder en komplet serie af Axygen enkelt- og flerbrønds reagensbeholdere, som er tilgængelige i flere formater til automatiseret og manuel brug. Alle reservoirer er designet til at overholde standard ANSI/SLAS fodaftryksdimensioner for mikroplader og er kompatible med de fleste automationsarbejdsstationer. Reagensbeholdere er fremstillet af polypropylen for fremragende kemikalieresistens.
- Holdbar og omkostningseffektiv
- Forskellige formater til flere applikationer
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | ANSI/SLAS, RNase/DNase-fri, ikke-pyrogen |
| Farve | Klar |
| Kapacitet (metrisk) | 50 mL |
| Materiale | Polypropylen |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Type | Reagensbeholder |
| Emballage | 25/Cs. |
| Volumen (metrisk) Nå | 12.5 mL |
| Kanaler | 4 |
| Engangs | Engangsbrug |