Få mere at vide
Axygen™ Mikropladeforseglingsfilm og tape
Artikelnummer. 12772796 Shop alle Axygen Scientific produkter
Skift visning
Materiale:
Aluminium
Litto eller ethylen eller vinyl
Polyester
Polyolefin
Rayon
Produkttype:
Åndbar forseglingsfilm
AxySeal tætningsfilm
CyclerSeal forseglingsfilm
CyclerSeal forseglingsfilmrulle
Forseglingsfilm
Forseglingsfilmrulle
UltraClear forseglingsfilm
Varmeforseglingsfilm
Dimensioner (L x B):
115 x 500 m
127,2 x 79,5 mm
135,5 x 80 mm
146 x 79,2 mm
146 x 79,6 mm
153 x 82,3 mm
78 x 610 m
Ikke tilgængelig
Sterilitet:
Ikke steril
Ikke-steril
Steril
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 100
Pakke med 50
Pakke med 500
17 product options available for selection
Product selection table with 17 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Materiale Produkttype Dimensioner (L x B) Sterilitet Pakningsstørrelse
12772796 Polyester AxySeal tætningsfilm 146 x 79,6 mm Ikke steril -
11326254 Rayon Åndbar forseglingsfilm 153 x 82,3 mm Ikke steril Pakke med 100
12742796 Rayon Åndbar forseglingsfilm 153 x 82,3 mm Steril Pakke med 500
11336254 Rayon Åndbar forseglingsfilm 153 x 82,3 mm Steril Pakke med 50
12623616 Aluminium Forseglingsfilmrulle 115 x 500 m Ikke steril Hver
12633726 Aluminium Forseglingsfilmrulle 78 x 610 m Ikke-steril Hver
12613616 Polyester CyclerSeal forseglingsfilmrulle 115 x 500 m Ikke steril Hver
12645926 Polyester CyclerSeal forseglingsfilmrulle 78 x 610 m Ikke-steril Hver
12557947 Litto eller ethylen eller vinyl Varmeforseglingsfilm 127,2 x 79,5 mm Ikke-steril Pakke med 100
12752796 Aluminium Forseglingsfilm 146 x 79,2 mm Ikke steril Pakke med 500
12577947 Aluminium Forseglingsfilm 146 x 79,2 mm Ikke steril -
12782796 Polyester AxySeal tætningsfilm 146 x 79,6 mm Steril Pakke med 500
11380215 Polyester AxySeal tætningsfilm 146 x 79,6 mm Steril Pakke med 100
11336074 Polyester AxySeal tætningsfilm 146 x 79,6 mm Ikke steril Pakke med 100
13131824 Polyester CyclerSeal forseglingsfilm 135,5 x 80 mm Ikke steril Pakke med 500
12014538 Polyester CyclerSeal forseglingsfilm 135,5 x 80 mm Ikke steril Pakke med 100
11304325 Polyolefin UltraClear forseglingsfilm Ikke tilgængelig Ikke steril Pakke med 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 17 options available.
17 options
Artikelnummer. 12772796 Leverandør Axygen™ Leverandørnr. PCRSP
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1995.00 DKK
    1586.75 DKK / Pakke med 500
    Spare 408.25 DKK
    20% Slukket
Forventet forsendelse: 17-12-2026
Læg i indkøbskurv
Tilbyder stor økonomi til engangsbrug.
Til applikationer lige fra PCR og Real-Time PCR til ELISA og cellekultur, Axygen film er en nem og omkostningseffektiv måde at forsegle plader og forbedre automatiseringen. Bruges til at forsegle mikroplader med flere brønde. Tætningsfilmtemperaturen varierer fra -40 °C til +104 °C.
Åndbar
  • Tillad effektiv gasudveksling til cellulær og bakteriel dyrkning— samtidig med at forurening forhindres
  • Forsegl polypropylen- og polystyrenkulturplader, 96- og 384-brøndsplader inklusive andre analyseplader
Aluminium
  • Giver enestående forsegling på plader med flere brønde med varierende temperaturer og reagenser
  • Med kompressionsmåtter forsegler film og tape under termocykling
  • Ideel til lysfølsomme prøver og dets ensartet påførte klæbemiddel giver optimal brøndforsegling
  • Kan gennembores, PCR-AS-200
CyclerSeal
  • Enestående forsegling på tværs af hele pladen sikrer prøver under transport eller opbevaring
  • Når den bruges sammen med Axygens kompressionsmåtte, eliminerer denne polyesterfilm forurening fra brønd til brønd og cross-over i PCR-applikationer
AxySeal
  • Polyesterbaseret med ensartet og konsekvent påført akrylklæber for at eliminere kanteffekten i følsomme ELISA analyser
  • Velegnet til forsegling af vævskulturplader, korttidsopbevaring og inkubation, transport og indeslutning af biofarlige opløsninger
  • Fås i både usteril og steril emballage
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Materiale Polyester
Sterilitet Ikke steril
Længde (engelsk) 5,74 tommer.
Længde (metrisk) 146 mm
nr. pr. sag 500/Cs.
nr. pr. pakke 100/Pk.
Dimensioner (L x B) 146 x 79,6 mm
Bredde (engelsk) 3,13 tommer.
Bredde (metrisk) 79.6 mm
Til brug med (applikation) Velegnet til forsegling af vævskulturplader, til korttidsopbevaring og inkubation, til transport og indeslutning af biofarlige opløsninger
Produkttype AxySeal tætningsfilm
Klæbemiddel Akryl
Tykkelse 80μ m
Temperaturområde (metrisk) -80 °C til +104 °C