Få mere at vide
Axygen™ Mikropladeforseglingsfilm og tape
Shop alle Axygen Scientific produkter
Materiale:
Aluminium
Litto eller ethylen eller vinyl
Polyester
Polyolefin
Rayon
Produkttype:
Åndbar forseglingsfilm
AxySeal tætningsfilm
CyclerSeal forseglingsfilm
CyclerSeal forseglingsfilmrulle
Forseglingsfilm
Forseglingsfilmrulle
UltraClear forseglingsfilm
Varmeforseglingsfilm
Dimensioner (L x B):
115 x 500 m
127,2 x 79,5 mm
135,5 x 80 mm
146 x 79,2 mm
146 x 79,6 mm
153 x 82,3 mm
78 x 610 m
Ikke tilgængelig
Sterilitet:
Ikke steril
Ikke-steril
Steril
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 100
Pakke med 50
Pakke med 500
Beskrivelse
Til applikationer lige fra PCR og Real-Time PCR til ELISA og cellekultur, Axygen film er en nem og omkostningseffektiv måde at forsegle plader og forbedre automatiseringen. Bruges til at forsegle mikroplader med flere brønde.
Aluminium
- Giver enestående forsegling på plader med flere brønde med varierende temperaturer og reagenser
- Med kompressionsmåtter forsegler film og tape under termocykling
- Ideel til lysfølsomme prøver og dets ensartet påførte klæbemiddel giver optimal brøndforsegling
- Kan gennembores, PCR-AS-200
Tekniske data
Tekniske data
| Materiale | Aluminium |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Længde (engelsk) | 4,52 tommer. |
| Længde (metrisk) | 115 mm |
| nr. pr. sag | 1/Cs. |
| nr. pr. pakke | 1/Pk. |
| Dimensioner (L x B) | 115 x 500 m |
| Bredde (engelsk) | 196 in. |
| Bredde (metrisk) | 500 m |
| Til brug med (applikation) | Designed for applications ranging from PCR and real-time PCR to storage, ideal for light-sensitive samples |
| Vis mere |