Få mere at vide
Axygen™ Mikrocentrifugerørstativ
Shop alle Axygen Scientific produkter
Holder:
Mikrocentrifugerør (20)
Beskrivelse
- Støbt af slidstærkt, autoklaverbart polypropylen
- Skridsikre gummifødder
- Rack har to niveauer
- Bred afstand for bedre prøveadgang og synlighed
- Rørpositioner er nummereret 1 til 20 til organisering af prøver
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Rørstativ |
| Farve | Rød |
| Holder | Mikrocentrifugerør (20) |
| Materiale | Polypropylen |
| Til brug med (applikation) | Celletælling |
| Størrelse | Prøvestørrelse: 1,5 til 2,0 ml |
| Længde (metrisk) | 210 mm |
| Bredde (metrisk) | 75 mm |
| Højde (metrisk) | 35 mm |