Få mere at vide
Axygen™ Maxygene II Thermal Cycler
Artikelnummer. 15378301 Shop alle Axygen Scientific produkter
Skift visning
Termisk rækkevidde:
4 °C til 99 °C
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Termisk rækkevidde Pakningsstørrelse
15378301 4 °C til 99 °C Hver
1 options
Artikelnummer. 15378301 Leverandør Axygen™ Leverandørnr. THERM1000
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 14-04-2027
Axygen™ Maxygene II Thermal Cycler bringer øget hastighed og avancerede funktioner, der giver førsteklasses ydeevne.
  • Unik fleksibel programmering
  • Hurtige køretider
  • Forbedret arbejdsgang i forhold til traditionelle gradientcyklere
  • Rampehastigheder op til 5 °C/sek.
  • Enkel brugergrænseflade
  • Justerbart opvarmet låg rummer strimler, rør og mikroplader
  • Forprogrammerede standardprotokoller
  • 3 års garanti
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Spænding 120 til 240 V
Produkttype 96 Well Block Thermal Cycler
Højde (metrisk) 250 mm
Bredde (metrisk) 240 mm
Dybde (metrisk) 430 mm
Termisk rækkevidde 4 °C til 99 °C
Frekvens 50-60 Hz