Få mere at vide
Axygen™ Lavprofil 8-Strip PCR-rør
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-4495123 Shop alle Axygen Scientific produkter
Farve:
Hvid
Klar
Produkttype:
Tyndvægget 8-Strip PCR-rør
Tyndvægget 8-Strip PCR-rør med Real Time Strip-hætter
Tyndvægget 8-strips PCR-rør
Pakningsstørrelse:
Pakke med 125
Pakke med 1250
Artikelnummer. 15153727
Brand: Axygen™ PCR0108LPC
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Axygen™ mærket lavprofil 8-stavs PCR-rør er ideelle til reaktioner med lavt prøvevolumen.
Axygen™ Low Profile 8-Strip PCR-rør er ideelle til reaktioner med lavt prøvevolumen. Ved at bruge højpolerede og præcise forme sikrer vores rør præcis termisk overførsel og en lækagesikker forsegling med et udvalg af strimmelhætter. Det lave profildesign tillader reduceret reaktionstid og fordampning på grund af mindre dødluftvolumen. Rør fås i hvid og klar med eller uden hætter. Rørene er DNase-/RNase-frie og ikke-pyrogene.
  • Lavprofildesign resulterer i hurtigere og mere effektive PCR-reaktioner
  • Ideel til 0,1 ml termiske cyklere
  • Fås i hvid eller klar
  • DNase-/RNase-fri og ikke-pyrogen
  • Anbefalet volumenområde = 5μ L til 125μ L
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance RNase, DNase og ikke-pyrogenfri
Farve Klar
Volumen (metrisk) 0.1 mL
Mængde 125/Pk.
Til brug med (udstyr) 0,1 mL termisk cyklus til reaktioner med lavt prøvevolumen
Form Konisk
Sterilitet Ikke steril
Materiale Polypropylen
Format Strip
Produkttype Tyndvægget 8-Strip PCR-rør