Beskrivelse
Axygen™ Low Profile 8-Strip PCR-rør er ideelle til reaktioner med lavt prøvevolumen. Ved at bruge højpolerede og præcise forme sikrer vores rør præcis termisk overførsel og en lækagesikker forsegling med et udvalg af strimmelhætter. Det lave profildesign tillader reduceret reaktionstid og fordampning på grund af mindre dødluftvolumen. Rør fås i hvid og klar med eller uden hætter. Rørene er DNase-/RNase-frie og ikke-pyrogene.
- Lavprofildesign resulterer i hurtigere og mere effektive PCR-reaktioner
- Ideel til 0,1 ml termiske cyklere
- Fås i hvid eller klar
- DNase-/RNase-fri og ikke-pyrogen
- Anbefalet volumenområde = 5μ L til 125μ L
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | RNase, DNase og ikke-pyrogenfri |
| Farve | Klar |
| Volumen (metrisk) | 0.1 mL |
| Mængde | 125/Pk. |
| Til brug med (udstyr) | 0,1 mL termisk cyklus til reaktioner med lavt prøvevolumen |
| Form | Konisk |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Materiale | Polypropylen |
| Format | Strip |
| Produkttype | Tyndvægget 8-Strip PCR-rør |