Få mere at vide
Axygen™ Lavprofil 8-Strip PCR-rør
Artikelnummer. 13479808 Shop alle Axygen Scientific produkter
Farve:
Hvid
Klar
Produkttype:
Tyndvægget 8-Strip PCR-rør
Tyndvægget 8-Strip PCR-rør med Real Time Strip-hætter
Tyndvægget 8-strips PCR-rør
Pakningsstørrelse:
Pakke med 125
Pakke med 1250
Artikelnummer. 13479808
Brand: Axygen™ PCR0108LPW
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Axygen™ mærket lavprofil 8-stavs PCR-rør er ideelle til reaktioner med lavt prøvevolumen.
Using highly polished and precise molds, our tubes ensure precise thermal transfer and a leak-proof seal with a choice of strip caps.
  • Low profile design results in faster and more efficient PCR reactions
  • Ideal for 0.1mL thermal cyclers
  • Available in white or clear
  • Real time optimized clear PCR 8-strip caps, domed 8-strip caps and 8-strip frosted flat caps
  • Certified DNase-/RNase-free and nonpyrogenic
  • Recommended volume range = 5μL to 125μL
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance RNase, DNase and non-pyrogenic free
Farve Hvid
Volumen (metrisk) 0.1 mL
Mængde 125/Pk.
Til brug med (udstyr) 0.1 mL thermal cycler for low sample volume reactions
Form Conical
Sterilitet Non-sterile
Materiale Polypropylene
Format Strip
Produkttype Tyndvægget 8-strips PCR-rør