Description
- Certificeret RNase- og DNase-fri
- Ikke-steril
- Stort trykt alfanumerisk gitter for nem identifikation af brønden
Specifications
Specifications
| Stregkode | Ingen stregkode |
| Certificeringer/compliance | RNase, DNase-fri |
| Format | Standard |
| Array | 8 x 12 |
| Farve | Klar |
| Produkttype | PCR Microplate |
| Til brug med (udstyr) | For Roche lyscykler 480 |
| Antal Wells | 96 |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Well Shape | Rund |
| Show More |