Få mere at vide
Axygen™ Impermamat AxyMats™ Tætningsmåtter til 384-brønds dybbrøndsplader
Artikelnummer. 11396084 Shop alle Axygen Scientific produkter
Skift visning
Materiale:
Silikone
Pakningsstørrelse:
Pakke med 50
Artikelnummer. Materiale unitSize
11396084 Silikone Pakke med 50
1 options
Artikelnummer. 11396084 Leverandør Axygen™ Leverandørnr. AM384SQIMP
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Kemisk resistent måtte minimerer fordampning i en bred vifte af temperaturer i PCR og opbevaringsapplikationer
Axygen™ Impermamat AxyMatsTM tætningsmåtter minimerer fordampning i en lang række temperaturer i PCR- og opbevaringsapplikationer. ImpermaMats er kemisk resistente, genanvendelige tætningsmåtter, der giver en høj grad af selvtillid. Til opbevaringsapplikationer, der involverer mere aggressive opløsningsmidler, indeholder de ingen klæbemidler eller kan ekstraheres for at forurene prøver. De er lavet af silikone af forskningskvalitet, og de kan autoklaveres, og efter en protokol for blegemiddelvask og ethanolskylning kan de også genbruges.
  • Kemisk resistens - kan bruges i enhver applikation, der kræver tilstedeværelse af DMSO eller lignende opløsningsmiddel
  • Indeholder ingen klæbemidler, ingen ekstraherbare stoffer til at forurene prøver
  • Tæt forsegling til pladen, ingen prøvefordampning eller forurening fra brønd til brønd
  • Anvendes i et bredt temperaturområde fra -80 °C op til +121 °C
  • Alfanumerisk gitter med høj kontrast for nem brøndidentifikation
  • Kompatibilitet: P-384-120SQ-C, P-384-240SQ-C
  • Til brug med 384-brønds dybbrøndsplader
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Tekniske data
    Farve Neutral
    Materiale Silikone
    Sterilitet Ikke steril
    Autoklaverbar Autoklaverbar
    Antal Wells 384
    nr. pr. sag 50/Cs.
    nr. pr. pakke 10/Pk.
    Temperaturområde (engelsk) -176 °F til 250 °F
    Produkttype Impermamat Tætningsmåtte
    Temperaturområde (metrisk) -80 °C til +121 °C
    Well Shape Firkant
    Pladekompatibilitet 384-brønds PCR mikroplade