Få mere at vide
Axygen™ Impermamat AxyMat™ Tætningsmåtter til 2mL 96-brøndsplader med firkantede brønde
Artikelnummer. 12597887 Shop alle Axygen Scientific produkter
Skift visning
Sterilitet:
Ikke steril
Steril
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Pakke med 50
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Sterilitet Pakningsstørrelse
12597887 Ikke steril Pakke med 50
11356224 Ikke steril Pakke med 10
12507897 Steril Pakke med 50
11366224 Steril Pakke med 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 12597887 Leverandør Axygen™ Leverandørnr. AM2MLSQIMP
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3830.00 DKK
    2717.99 DKK / Pakke med 50
    Spare 1112.01 DKK
    29% Slukket
Forventet forsendelse: 11-02-2027
Læg i indkøbskurv
Kemisk resistent måtte minimerer fordampning i en bred vifte af temperaturer i PCR og opbevaringsapplikationer
Axygen™ Impermamat tætningsmåtter minimerer fordampning i en lang række temperaturer i PCR- og opbevaringsapplikationer. ImpermaMats er kemisk resistente, genanvendelige tætningsmåtter, der giver en høj grad af selvtillid. Til opbevaringsapplikationer, der involverer mere aggressive opløsningsmidler, indeholder de ingen klæbemidler eller kan ekstraheres for at forurene prøver. De er lavet af silikone af forskningskvalitet, og de kan autoklaveres, og efter en protokol for blegemiddelvask og ethanolskylning kan de også genbruges.
  • Kemisk resistens - kan bruges i enhver applikation, der kræver tilstedeværelse af DMSO eller lignende opløsningsmiddel
  • Indeholder ingen klæbemidler, ingen ekstraherbare stoffer til at forurene prøver
  • Tæt forsegling til pladen, ingen prøvefordampning eller forurening fra brønd til brønd
  • Anvendes i et bredt temperaturområde fra -80 °C op til +121 °C
  • Alfanumerisk gitter med høj kontrast for nem brøndidentifikation
  • Til brug med 96 firkantede brønds dybe brøndplader
  • Kompatibilitet: P-2ML-SQ-C
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Tekniske data
    Farve Neutral
    Materiale Silikone
    Sterilitet Ikke steril
    Autoklaverbar Autoklaverbar
    Antal Wells 96
    nr. pr. sag 50/Cs.
    nr. pr. pakke 10/Pk.
    Temperaturområde (engelsk) -176 °F til 250 °F
    Produkttype Impermamat Tætningsmåtte
    Temperaturområde (metrisk) -80 °C til +121 °C
    Well Shape Firkant
    Pladekompatibilitet 96-brønds mikroplade, 2 ml