Få mere at vide
Axygen™ Impermamat AxyMat™ Tætningsmåtte til 5 ml 48-brøndsplader med rektangulære brønde
Shop alle Axygen Scientific produkter
Materiale:
Silikone
Pakningsstørrelse:
Pakke med 50
Beskrivelse
Axygen™ Impermamat AxyMatsTM tætningsmåtter minimerer fordampning i en lang række temperaturer i PCR- og opbevaringsapplikationer. ImpermaMats er kemisk resistente, genanvendelige tætningsmåtter, der giver en høj grad af selvtillid. Til opbevaringsapplikationer, der involverer mere aggressive opløsningsmidler, indeholder de ingen klæbemidler eller kan ekstraheres for at forurene prøver. De er lavet af silikone af forskningskvalitet, og de kan autoklaveres, og efter en protokol for blegemiddelvask og ethanolskylning kan de også genbruges.
Kemisk resistens - kan bruges i enhver applikation, der kræver tilstedeværelse af DMSO og lignende opløsningsmiddel Indeholder ingen klæbemidler, ingen ekstraherbare stoffer til at forurene prøver Tæt forsegling til pladen, ingen prøvefordampning eller forurening fra brønd til brønd Anvendes i et bredt temperaturområde fra -80 °C op til +121 °C Alfanumerisk gitter med høj kontrast for nem brøndidentifikation Kompatibilitet: P-5ML-48-C Til brug med 48 brønds dybe brønds plader
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Neutral |
| Materiale | Silikone |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Antal Wells | 48 |
| nr. pr. sag | 50/Cs. |
| nr. pr. pakke | 10/Pk. |
| Temperaturområde (engelsk) | -176 °F til 250 °F |
| Produkttype | Impermamat Tætningsmåtte |
| Temperaturområde (metrisk) | -80 °C til +121 °C |
| Vis mere |