Få mere at vide
Axygen™ Impermamat AxyMat™ Tætningsmåtte til 2mL 96-brønds dybbrøndsplader
Artikelnummer. 12567887 Shop alle Axygen Scientific produkter
Materiale:
Silikone
Unit Size:
Pakke med 50
Product Code. 12567887
Brand: Axygen™ AM2MLRDIMP
Only null left
Add to basket
Add to basket
Kemisk resistent måtte minimerer fordampning i en bred vifte af temperaturer i PCR og opbevaringsapplikationer
Axygen™ Impermamat tætningsmåtter minimerer fordampning i en lang række temperaturer i PCR- og opbevaringsapplikationer. ImpermaMats er kemisk resistente, genanvendelige tætningsmåtter, der giver en høj grad af selvtillid. Til opbevaringsapplikationer, der involverer mere aggressive opløsningsmidler, indeholder de ingen klæbemidler eller kan ekstraheres for at forurene prøver. De er lavet af silikone af forskningskvalitet, og de kan autoklaveres, og efter en protokol for blegemiddelvask og ethanolskylning kan de også genbruges.
  • Kemisk resistens - kan bruges i enhver applikation, der kræver tilstedeværelse af DMSO eller lignende opløsningsmiddel
  • Indeholder ingen klæbemidler, ingen ekstraherbare stoffer til at forurene prøver
  • Tæt forsegling til pladen, ingen prøvefordampning eller forurening fra brønd til brønd
  • Anvendes i et bredt temperaturområde fra -80 °C op til +121 °C
  • Alfanumerisk gitter med høj kontrast for nem brøndidentifikation
  • Kompatibilitet: P-DW-11-C, P-DW-20-C, P-96-450R-C, P-96-450V-C
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Specifications
    Farve Neutral
    Materiale Silikone
    Sterilitet Ikke steril
    Autoklaverbar Autoklaverbar
    Antal Wells 96
    nr. pr. sag 50/Cs.
    nr. pr. pakke 10/Pk.
    Temperaturområde (engelsk) -176 °F til 250 °F
    Produkttype Impermamat Tætningsmåtte
    Temperaturområde (metrisk) -80 °C til +121 °C
    Well Shape Rund
    Pladekompatibilitet 96-brønds mikroplade, 2 ml