Få mere at vide
Axygen™ IMAG håndholdte magnetiske perleseparationsanordninger
Shop alle Axygen Scientific produkter
Beskrivelse
Brugen af magnetiske separationsenheder (MSD'er) er essentielle i enhver paramagnetisk perlebaseret oprensningsproces. Traditionelt er MSD'er ikke optimeret til manuel brug og de fleste kræver elektrisk drevne væskehåndteringssystemer. IMAG MSD'er er tilgængelige i rør- eller mikropladeformat og er designet til at forenkle den manuelle behandling af magnetiske perleseparationer, herunder nukleinsyreoprensning og -oprensning, cellebaserede assays og antistof- og proteinoprensninger.
- IMAG MSD'er kan rumme enkeltrørs- eller 96-brønds mikropladeformater
- Hurtig adskillelsestid
- Stærke magneter muliggør mindre end 30 sekunders adskillelsestider
- Indeholder rør eller mikroplade, der muliggør hurtige vasketrin
- Manuel betjening muliggør lav eller høj gennemstrømning
Tekniske data
Tekniske data
| Format | Rør |
| Til brug med (udstyr) | 0,5, 1,5 og 2 ml rør med skruelåg |
| Til brug med (applikation) | Nukleinsyreoprensning og oprensning, cellebaserede analyser, antistof- og proteinoprensning |
| Inkluderer | Stærke magneter giver mindre end 30 sek. adskillelsestid |
| Mængde | Hver |