Få mere at vide
Axygen™ IMAG håndholdte magnetiske perleseparationsanordninger
Artikelnummer. 15879692 Shop alle Corning produkter
Skift visning
Format:
96-brønds plade
Rør
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Format
15879692 96-brønds plade
17246740 Rør
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15879692 Leverandør Axygen™ Leverandørnr. IMAG96P
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    10410.00 DKK
    6526.60 DKK / Pakke med 1
    Spare 3883.40 DKK
    37% Slukket
Forventet forsendelse: 01-12-2026
Omdan lav gennemstrømning til adskillelse med høj kapacitet ved at vende et rør eller en mikroplade
Brugen af magnetiske separationsenheder (MSD'er) er essentielle i enhver paramagnetisk perlebaseret oprensningsproces. Traditionelt er MSD'er ikke optimeret til manuel brug og de fleste kræver elektrisk drevne væskehåndteringssystemer. IMAG MSD'er er tilgængelige i rør- eller mikropladeformat og er designet til at forenkle den manuelle behandling af magnetiske perleseparationer, herunder nukleinsyreoprensning og -oprensning, cellebaserede assays og antistof- og proteinoprensninger.
  • IMAG MSD'er kan rumme enkeltrørs- eller 96-brønds mikropladeformater
  • Hurtig adskillelsestid
- Stærke magneter muliggør mindre end 30 sekunders adskillelsestider
- Indeholder rør eller mikroplade, der muliggør hurtige vasketrin
  • Manuel betjening muliggør lav eller høj gennemstrømning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Format 96-brønds plade
Isoleringsteknologi Magnetisk perle
Til brug med (udstyr) 96 mikroplader
Til brug med (applikation) Nukleinsyreoprensning og oprensning, cellebaserede analyser, antistof- og proteinoprensning
Inkluderer Stærke magneter giver mindre end 30 sek. adskillelsestid
Produkttype Magnetisk separationsenhed
Mængde Hver