Få mere at vide
Axygen™ Vandret gelæske, 20 cm
Artikelnummer. 15529923 Shop alle Axygen Scientific produkter
Skift visning
Dimensioner (L x B):
23 x 39,5 cm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Dimensioner (L x B) Pakningsstørrelse
15529923 23 x 39,5 cm Hver
1 options
Artikelnummer. 15529923 Leverandør Axygen™ Leverandørnr. HGB20
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    6505.00 DKK
    5539.86 DKK / Pakke med 1
    Spare 965.14 DKK
    14% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 16-03-2027
De Axygen HGB-20 giver mulighed for højopløsningsseparationer over længere kørsler. Systemet er ideelt til at adskille et stort antal prøver fra PCR eller kloning. Leveres med to forskellige størrelser UV-gennemsigtige gelbakker, der giver fleksibilitet og værdi.
Den udvendige gelstøbning giver effektivitet, da gelstøbning og gelløb kan forekomme samtidigt. Den sprøjtestøbte tank i ét stykke er holdbar og lækagefri, mens studieelektrodekassetterne kan udskiftes af brugeren. Denne kompakte enhed er i stand til at adskille så mange som 550 prøver afhængigt af konfiguration. Systemet kræver kun 1500mL buffer, hvilket gør det til et økonomisk valg for en storformatenhed. Systemet inkluderer romanen Axygen kontrastforstærker, der giver mulighed for nem visualisering af brønde til prøveladning og er reversibel med hvid baggrund for at visualisere kørsel af geler med farvede MW-markører.
  • To størrelse gelbakker inkluderet 20 x 20 cm og 20 x 25 cm
  • Axygen Kontrastforstærker
  • Brugerudskiftelige elektroder
  • Lav buffervolumen
  • Ekstern gelstøbning
  • Recirkulationsporte
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance CE certificeret
Type Vandret gelæske
Volumen (metrisk) buffer 1500 mL
Dimensioner (L x B) 23 x 39,5 cm
Bredde (metrisk) 20 cm