Få mere at vide
Axygen™ Vandret gelæske, 10 cm
Shop alle Axygen Scientific produkterBeskrivelse
Axygen horisontale gelbokse er højkvalitets enheder med alle funktioner designet til enestående holdbarhed og effektivitet. Gelæskerne har lækagefri ekstern gelstøbning, som giver dig mulighed for at støbe en gel uden for æsken, mens en anden gel løber indeni. Enhederne fås i fire forskellige størrelser, og hver enhed leveres med to størrelser gelbakker. Derudover har de let at udskifte elektroder, der er forsænket for at reducere potentielle skader. Disse gelæsker er en fremragende værdi, der vil give mange års pålidelig service.
Funktioner
- Fleksibilitet – Hver enhed leveres med 2 størrelser gelbakker for at optimere applikationerne
- Ekstern gelstøbning til gelboks giver mulighed for at køre gel, mens den næste støbes
- Brugervenlighed – den Axygen kontrastforstærker gør indlæsning af geler lettere
- Robust sprøjtestøbning understøttes af 3 års garanti
- Større enheder kommer med recirkulationsporte, der muliggør bufferudveksling
Fire størrelser vandrette tanke. Hver leveres med 2 størrelser gelbakker, som giver mulighed for ekstern gelstøbning. Tre større størrelser leveres med recirkulationsporte til brug efter behov.
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | CE certificeret |
| Type | Vandret gelæske |
| nr. pr. sag | 1/Cs. |
| nr. pr. pakke | 1/Pk. |
| Volumen (metrisk) buffer | 300 mL |
| Dimensioner (L x B) | 12,5 x 22 cm |
| Bredde (metrisk) | 10 cm |