Få mere at vide
Axygen™ Clear Hanging Format Automation Pipet Tips til Hamilton Microlab™ Star Line og Nimbus™ , 5 stk
Shop alle Axygen Scientific produkter
Volumen (metrisk):
50μ l
Pakningsstørrelse:
Pakke med 5760
Beskrivelse
Axygen tilbyder et alternativt valg til din Hamilton™ STARline system.
Disse tips er:
- Fremstillet efter strenge specifikationer under streng proceskontrol og samlet via automatisering for at sikre ensartet ydeevne og kvalitet
- Fås i ikke-steril, steril, ikke-filtreret og filtreret
- Fås som klare eller ledende sorte polypropylenspidser
- Tilgængelig i 96 brønds hængende spidsstativ, indlejret spidsstativ og individuelt dækssædereol.
- Designet til Hamilton™ MICROLAB™ STAR , STARlet, STARplus og Nimbus™ arbejdsstationer
Tekniske data
Tekniske data
| Volumen (metrisk) | 50μ l |
| Filtreret | Ikke-filtreret |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Farve | Klar |
| Autoklaverbar | Må ikke autoklaveres |
| Rene krav | DNase, RNase og Pyrogen fri |
| Til brug med (applikation) | Ikke-pyrogen, bruges til strenge specifikationer under streng proceskontrol |
| Format | Hængende spidsstativ |
| Tip stil | Automatisering |
| Emballage | 5 stativer/Pk, 12 Pks/Cs. |
| Vis mere |