Få mere at vide
Axygen™ Clear Hanging Format Automation Pipet Tips til Hamilton Microlab™ Star Line og Nimbus™ , 5 stk
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Artikelnummer. 15531393 Shop alle Axygen Scientific produkter
Volumen (metrisk):
10μ l
Pakningsstørrelse:
Pakke med 5760
Artikelnummer. 15531393
Brand: Axygen™ HT10CHTRS5
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Kompatibel med Hamilton Microlab™ Star Line og Nimbus™ automatiserede væskehåndteringsarbejdsstationer
Axygen tilbyder et alternativt valg til din Hamilton™ STARline system.
Disse tips er:
  • Fremstillet efter strenge specifikationer under streng proceskontrol og samlet via automatisering for at sikre ensartet ydeevne og kvalitet
  • Fås i ikke-steril, steril, ikke-filtreret og filtreret
  • Fås som klare eller ledende sorte polypropylenspidser
  • Tilgængelig i 96 brønds hængende spidsstativ, indlejret spidsstativ og individuelt dækssædereol.
  • Designet til Hamilton™ MICROLAB™ STAR , STARlet, STARplus og Nimbus™ arbejdsstationer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Volumen (metrisk) 10μ l
Filtreret Ikke-filtreret
Sterilitet Steril
Farve Klar
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Rene krav DNase, RNase og Pyrogen fri
Til brug med (applikation) Ikke-pyrogen, bruges til strenge specifikationer under streng proceskontrol
Format Hængende spidsstativ
Tip stil Automatisering
Emballage 5 stativer/Pk, 12 Pks/Cs.
Til brug med (udstyr) Hamilton MICROLAB Nimbus