Få mere at vide
Axygen™ Gel-dokumentationssystem
Artikelnummer. 15584109 Shop alle Axygen Scientific produkter
Skift visning
Model-:
GD-1000
GDBL-1000
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Model- Pakningsstørrelse
15584109 GDBL-1000 Hver
15554169 GD-1000 Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15584109 Leverandør Axygen™ Leverandørnr. GDBL1000
Tilbud på udstyr - årsafslutning
Brug rabatkode 28000
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 23-03-2027
Tag nemt 16 bit TIFF-billeder i publikationskvalitet
Axygen™ gel-dokumentationssystemer fanger nemt 16 bit TIFF-billeder i publikationskvalitet. Systemerne er hurtige at sætte op og har en intuitiv brugergrænseflade til billedoptagelse, annotation og kontrastjustering. Billeder gemmes og åbnes nemt i almindelig gelanalysesoftware for mere detaljeret analyse.
  • Automatisk eksponering—du behøver aldrig at manipulere kameraet manuelt
  • Klar til brug—bare tilslut computeren (computer medfølger ikke) og indlæs softwaren
  • Langtidsholdbare transilluminatorer med dobbelt bølgelængde
  • Kamera med usædvanlig høj opløsning (5,4 MP)
  • Skabet er kompakt med en UV-afbryder, der forhindrer eksponering for UV-lys, hvis skabsdøren åbnes, mens UV-lyset er tændt.
Funktioner
  • Darkroom-fanen giver dig mulighed for at vælge mellem UV 302, UV 365, Epi White eller Epi Blue (kun BL-systemet) lyskilder samt en valgfri Trans White-lysbelysningsbakke.
  • Auto Exposure-værktøjet beregner den optimale eksponeringstid med blot et enkelt klik. Du kan også bruge skyderværktøjet til manuelt at justere eksponeringstiden og se et opdateret livebillede.
  • Vælg ROI-værktøj giver dig mulighed for at vælge et område af interesse. De automatiske eksponeringsberegninger er kun baseret på det valgte område. Denne funktion er især nyttig til geler, der har enten intense eller svage bånd.
  • Band Excision-værktøjet giver dig mulighed for midlertidigt at tilsidesætte sikkerhedsforanstaltningerne i systemet for at se gelen med lysene tændt.**
  • Billedbehandlingsværktøjer omfatter beskæring, rotation, ændring af størrelse, kontrast, mætning og zoom. Annoteringsværktøjer omfatter en række tekst- og tegneværktøjer. Færdige billeder kan gemmes, udskrives, e-mailes eller eksporteres til yderligere analyse.
  • Gennemlysningspærer holder i 30.000 timer,—hvilket svarer til over 3,5 år, hvis pærerne var i kontinuerlig brug.
  • ** Bær altid beskyttelsesbriller, når du arbejder med UV-lys.
  • Kamera: 5,4 MP billedopløsning
  • Linse: f1.8
  • Lyskilder: Epi White, transillumination med to bølgelængder ved 302 nm
  • Trans White-lysbelysningsbakke: Valgfri
  • Synsfelt: 15 cm x 20 cm
  • Kabinet: Dørsensor for at forhindre utilsigtet udsættelse for UV; slukker automatisk UV-lyset, når døren er åben; Sikkerhedsoverstyring, som muliggør båndskæring på UV-transilluminatoren med automatisk slukning efter 5 minutter
  • Emissionsfilter: 590 nm
  • 3-positions filterskyder: Ingen
  • Certificeringer: CE, cTUVus
  • Produktets fodaftryk: 12 (30,48 cm x 38,1 cm)
  • Computer: Operativsystem: Mircrosoft™ Windows™ 7 eller højere; Minimumskrav til hardware: Intel™ processor, 1,4 GHz processorhastighed, 2 GB RAM, 16 GB ledig harddiskplads, 2 USB'er
Ordreinfo
PC medfølger ikke
Certificeringer
CE, cTUVus
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Filtertype Emissionsfilter: 590 nm
Inkluderer Gel-dokumentationssystem med blåt lys, epi-hvidt lys, epi-blåt lys, valgfri hvid lysbakke. Microsoft Windows 8-tabletcomputer, Bluetooth og trådløs kompatibel eller USB til LAN-kompatibel, 10,1 tommer berøringsskærm, 2 GB lagerplads til kortvarig lagring af data
Model- GDBL-1000
Linsetype f1.8
Kamera type 5,4 MP-billedopløsning
Størrelse 30,48 x 38,1 cm (12 x 15 tommer)
Produkttype Gel-dokumentationssystem