Få mere at vide
Axygen™ EasyPress tætningsmåtte og filmapplikator
Artikelnummer. 12683926 Shop alle Axygen Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
1 hv.
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
12683926 1 hv. Hver
1 options
Artikelnummer. 12683926 Leverandør Axygen™ Leverandørnr. ITEPR
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    19300.00 DKK
    11647.65 DKK / Pakke med 1
    Spare 7652.35 DKK
    39% Slukket
Se alle kampagner
På lager
Giver enkel og effektiv påføring af Axymats og ImpermaMats
Axygen™ EASY PRESS er en manuel enhed, som giver enkel og effektiv påføring af Axymats og/eller Impermamats på 24, 48, 96 eller 384 brønds mikroplader, dybe brønds plader, mikrotiterrørsystemer og PCR-plader. EASY PRESS kan hurtigt justeres til at håndtere enhver størrelse plade af varierende højder (384mL) ved hjælp af dybt brønd til 284 mm blok.
  • Velegnet til dybe brøndsplader, PCR-mikroplader i 96 og 384 formater
  • Fleksibel - kan bruges med plader i forskellige højder og typer
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Tekniske data
    Til brug med (udstyr) Axymats, dybbrøndsplader, mikroplader, pcr plader
    nr. pr. pakke 1 hv.
    Produkttype Sealer
    Mængde 1 hv.