Få mere at vide
Axygen™ Engangsreagensbeholdere med V-bund
Artikelnummer. p-4909860 Shop alle Axygen Scientific produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
25 mL
50 mL
100 mL
Sterilitet:
Ikke steril
Steril
Emballage:
100/Cs.
200/Cs.
Individuelt indpakket; 100/Cs.
Opdelt; 100/Cs.
Opdelt; 200/Cs.
Opdelt; Individuelt indpakket; 100/Cs.
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Pakke med 200
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Sterilitet Emballage Pakningsstørrelse
12537967 25 mL Ikke steril Opdelt; 100/Cs. Pakke med 100
12537997 25 mL Steril Opdelt; 200/Cs. Pakke med 200
12547967 25 mL Steril Opdelt; Individuelt indpakket; 100/Cs. Pakke med 100
12547997 100 mL Steril 200/Cs. Pakke med 200
12567967 100 mL Steril Individuelt indpakket; 100/Cs. Pakke med 100
12557967 100 mL Ikke steril 100/Cs. Pakke med 100
10241570 25 mL Ikke steril 100/Cs. Pakke med 100
12557997 25 mL Steril 200/Cs. Pakke med 200
12587967 25 mL Steril Individuelt indpakket; 100/Cs. Pakke med 100
12597967 50 mL Ikke steril 100/Cs. Pakke med 100
12567997 50 mL Steril 200/Cs. Pakke med 200
12507977 50 mL Steril Individuelt indpakket; 100/Cs. Pakke med 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Artikelnummer. 12537967 Leverandør Axygen™ Leverandørnr. RES2CV25
Designet til at rumme alle flerkanalspipetter
Axygen engangsbeholdere er designet til at rumme alle flerkanalspipetter. Fire hjørner og en skarp V-bundform sikrer maksimal prøveudtagning. Alle reservoirer er hvide.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance ANSI, RNase/DNase-fri, ikke-pyrogen
Farve Hvid
Kapacitet (metrisk) 25 mL
Materiale Polystyren
Sterilitet Ikke steril
Type Reagensbeholder
Emballage Opdelt; 100/Cs.