Få mere at vide
Axygen™ Engangsreagensbeholdere med V-bund
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 12597967 Shop alle Axygen Scientific produkter
Kapacitet (metrisk):
25 mL
50 mL
100 mL
Sterilitet:
Ikke steril
Steril
Emballage:
100/Cs.
200/Cs.
Individuelt indpakket; 100/Cs.
Opdelt; 100/Cs.
Opdelt; 200/Cs.
Opdelt; Individuelt indpakket; 100/Cs.
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Pakke med 200
Artikelnummer. 12597967
Brand: Axygen™ RESV50
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Designet til at rumme alle flerkanalspipetter
Axygen engangsbeholdere er designet til at rumme alle flerkanalspipetter. Fire hjørner og en skarp V-bundform sikrer maksimal prøveudtagning. Alle reservoirer er hvide.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance ANSI, RNase/DNase-fri, ikke-pyrogen
Farve Hvid
Kapacitet (metrisk) 50 mL
Materiale Polystyren
Sterilitet Ikke steril
Type Reagensbeholder
nr. pr. sag 100/Cs.
nr. pr. pakke 100/Pk.
Emballage 100/Cs.