Få mere at vide
Axygen™ Koniske centrifugerør
Artikelnummer. 11354205 Shop alle Axygen Scientific produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
15 ml
50 ml
Emballage:
25 rør og hætter/stativ, 20 stativer/Cs.
Taske
Pakningsstørrelse:
Pakke med 500
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Emballage Pakningsstørrelse
11354205 50 ml Taske Pakke med 500
11324175 15 ml 25 rør og hætter/stativ, 20 stativer/Cs. Pakke med 500
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11354205 Leverandør Axygen™ Leverandørnr. SCT50ML500
Bestsellere. Megabesparelser.
Brug rabatkode 27997
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 19-01-2027
Graderede rør med konisk bund
  • Vurderet til 12.000 RCF
  • Trykte gradueringer og skriveområde til prøveidentifikation
  • Skruehætter kan lukkes med én hånd.
  • Sterile muligheder er også tilgængelige.
  • RNase-/DNase-fri
  • Ikke-pyrogen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kasket stil Skruelåg
Lukningsmateriale HDPE
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Kapacitet (metrisk) 50 ml
Farve Klar
Materiale Polypropylen
Til brug med (applikation) Til prøveidentifikation
Inkluderer Skruelåg
nr. pr. pakke 50/Pk.
Emballage Taske
Sterilitet Ikke steril
Uddannet Ja
Lukketype Skruelåg
Bund form Cylindrisk
Maks. RCF 12,000 x g
Produkttype Centrifugerør