Beskrivelse
- Vurderet til 12.000 RCF
- Trykte gradueringer og skriveområde til prøveidentifikation
- Skruehætter kan lukkes med én hånd.
- Sterile muligheder er også tilgængelige.
- RNase-/DNase-fri
- Ikke-pyrogen
Tekniske data
Tekniske data
| Kasket stil | Skruelåg |
| Autoklaverbar | Må ikke autoklaveres |
| Kapacitet (metrisk) | 15 ml |
| Farve | Klar |
| Materiale | Polypropylen |
| Til brug med (applikation) | Til prøveidentifikation |
| Inkluderer | Skruelåg |
| Emballage | 25 rør og hætter/stativ, 20 stativer/Cs. |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Bund form | Konisk |
| Vis mere |