Få mere at vide
Axygen™ Konisk bund med skruelåg, fastgjorte gennemsigtige hætter
Artikelnummer. 12529047 Shop alle Axygen Scientific produkter
Farve:
Klar
Pakningsstørrelse:
Pakke med 500
Artikelnummer. 12529047
Brand: Axygen™ SCT150LPC
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Graderede rør med konisk bund
  • Skriveområde til prøveidentifikation
  • Hætter lukkes med én hånd
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kasket stil Skruelåg
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Kapacitet (metrisk) 1.5 mL
Farve Klar
Materiale Polypropylen
Til brug med (applikation) Til prøveidentifikation
Inkluderer Påsat gennemsigtig hætte
Sterilitet Ikke steril
Bund form Konisk
Maks. RCF 20,000 x g