Få mere at vide
Axygen™ Hætter til PCR-rør
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 15409073 Shop alle Axygen Scientific produkter
Farve:
Blå
Diverse
Grøn
Gul
Klar
MaxyClear
MaxyClear, m/skriveflade
Orange
Rød
Violet
Lukketype:
Flad hætte
Hvælvet kasket
Kuppelformet kasket
Produkttype:
8-Strip flad PCR rørhætte med skriveoverflade
8-Strips kuppelformet PCR rørhætte
8-strips flad PCR-rørhætte
8-strips kuppelformet PCR-rørhætte
PCR-hætter
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Pakke med 125
Artikelnummer. 15409073
Brand: Axygen™ PCR02CPC100
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
8-Strip kuplede eller flade strimmel hætter til Axygen PCR rør
Axygen polypropylen, tyndvæggede PCR-rør med og uden hætter er designet til at passe til standard 96-brønds blokke og fås i et udvalg af farver. Den konsistente og ultratynde væg tillader præcis termisk overførsel. En jævn indføringshætte sikrer en tæt pasform for at reducere fordampning.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance Certificeret RNase-DNase-fri
Farve Klar
Volumen (metrisk) 0.2 mL
Til brug med (udstyr) 8 strips PCR-rør og 96-brønds mikroplader
Sterilitet Ikke steril
Materiale Polypropylen
Lukketype Hvælvet kasket
Format 1 x 8 Strip Caps
Produkttype PCR-hætter