Få mere at vide
Axygen™ Hætter til PCR-rør
Artikelnummer. 12597987 Shop alle Axygen Scientific produkter
Farve:
Blå
Diverse
Grøn
Gul
Klar
MaxyClear
MaxyClear, m/skriveflade
Orange
Rød
Violet
Lukketype:
Flad hætte
Hvælvet kasket
Kuppelformet kasket
Produkttype:
8-Strip flad PCR rørhætte med skriveoverflade
8-Strips kuppelformet PCR rørhætte
8-strips flad PCR-rørhætte
8-strips kuppelformet PCR-rørhætte
PCR-hætter
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Pakke med 125
Artikelnummer. 12597987
Brand: Axygen™ PCR02CPY
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
8-Strip kuplede eller flade strimmel hætter til Axygen PCR rør
Axygen polypropylene, thin wall PCR tubes with and without caps are designed to fit standard 96-well blocks and are available in an assortment of colors. The consistent and ultra-thin wall allows precise thermal transfer. An even insertion cap ensures a tight fit to reduce evaporation.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance RNase, DNase, pyrogen-free
Lukningsfarve Yellow
Farve Gul
Volumen (metrisk) 0.2 mL
Mængde 125/Pk.
Lukningsmateriale Polypropylene
Til brug med (udstyr) 8-strips PCR tubes and 96-well PCR microplates
Sterilitet Non-sterile
Materiale Polypropylene
Lukketype Kuppelformet kasket
Format Strip
Produkttype 8-strips kuppelformet PCR-rørhætte