Få mere at vide
Axygen™ Hætter til PCR-rør
Shop alle Axygen Scientific produkter
Farve:
Blå
Diverse
Grøn
Gul
Klar
MaxyClear
MaxyClear, m/skriveflade
Orange
Rød
Violet
Lukketype:
Flad hætte
Hvælvet kasket
Kuppelformet kasket
Produkttype:
8-Strip flad PCR rørhætte med skriveoverflade
8-Strips kuppelformet PCR rørhætte
8-strips flad PCR-rørhætte
8-strips kuppelformet PCR-rørhætte
PCR-hætter
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Pakke med 125
Beskrivelse
Axygen polypropylene, thin wall PCR tubes with and without caps are designed to fit standard 96-well blocks and are available in an assortment of colors. The consistent and ultra-thin wall allows precise thermal transfer. An even insertion cap ensures a tight fit to reduce evaporation.
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | RNase, DNase, pyrogen-free |
| Lukningsfarve | Green |
| Farve | Grøn |
| Volumen (metrisk) | 0.2 mL |
| Mængde | 125/Pk. |
| Lukningsmateriale | Polypropylene |
| Til brug med (udstyr) | 8-strips PCR tubes and 96-well PCR microplates |
| Sterilitet | Non-sterile |
| Materiale | Polypropylene |
| Lukketype | Kuppelformet kasket |
| Vis mere |