Få mere at vide
Axygen™ Hætter til PCR-rør
Shop alle Axygen Scientific produkter
Farve:
Blå
Diverse
Grøn
Gul
Klar
MaxyClear
MaxyClear, m/skriveflade
Orange
Rød
Violet
Lukketype:
Flad hætte
Hvælvet kasket
Kuppelformet kasket
Produkttype:
8-Strip flad PCR rørhætte med skriveoverflade
8-Strips kuppelformet PCR rørhætte
8-strips flad PCR-rørhætte
8-strips kuppelformet PCR-rørhætte
PCR-hætter
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Pakke med 125
Beskrivelse
Axygen polypropylen, tyndvæggede PCR-rør med og uden hætter er designet til at passe til standard 96-brønds blokke og fås i et udvalg af farver. Den konsistente og ultratynde væg tillader præcis termisk overførsel. En jævn indføringshætte sikrer en tæt pasform for at reducere fordampning.
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | RNase, DNase, pyrogenfri |
| Lukningsfarve | Diverse |
| Farve | Diverse |
| Volumen (metrisk) | 0.2 mL |
| Mængde | 125/Pk. |
| Lukningsmateriale | Polypropylen |
| Til brug med (udstyr) | 8-strips PCR-rør og 96-brønds PCR-mikroplader |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Materiale | Polypropylen |
| Lukketype | Hvælvet kasket |
| Vis mere |