Få mere at vide
Axygen™ Hætter til PCR-rør
Artikelnummer. 11320155 Shop alle Axygen Scientific produkter
Skift visning
Farve:
Blå
Diverse
Grøn
Gul
Klar
MaxyClear
MaxyClear, m/skriveflade
Orange
Rød
Violet
Lukketype:
Flad hætte
Hvælvet kasket
Kuppelformet kasket
Produkttype:
8-Strip flad PCR rørhætte med skriveoverflade
8-Strips kuppelformet PCR rørhætte
8-strips flad PCR-rørhætte
8-strips kuppelformet PCR-rørhætte
PCR-hætter
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Pakke med 125
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farve Lukketype Produkttype unitSize
11320155 MaxyClear Flad hætte 8-strips flad PCR-rørhætte Pakke med 125
12607385 Klar Hvælvet kasket 8-Strips kuppelformet PCR rørhætte Pakke med 125
12547987 Blå Kuppelformet kasket 8-strips kuppelformet PCR-rørhætte Pakke med 125
12537987 Diverse Hvælvet kasket 8-Strips kuppelformet PCR rørhætte Pakke med 125
12557987 Grøn Kuppelformet kasket 8-strips kuppelformet PCR-rørhætte Pakke med 125
12567987 Orange Kuppelformet kasket 8-strips kuppelformet PCR-rørhætte Pakke med 125
12587987 Violet Kuppelformet kasket 8-strips kuppelformet PCR-rørhætte Pakke med 125
12577987 Rød Kuppelformet kasket 8-strips kuppelformet PCR-rørhætte Pakke med 125
12597987 Gul Kuppelformet kasket 8-strips kuppelformet PCR-rørhætte Pakke med 125
12609535 MaxyClear, m/skriveflade Flad hætte 8-Strip flad PCR rørhætte med skriveoverflade -
15409073 Klar Hvælvet kasket PCR-hætter Pakke med 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Artikelnummer. 11320155 Leverandør Axygen™ Leverandørnr. PCR2CPRTC
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
8-Strip kuplede eller flade strimmel hætter til Axygen PCR rør
Axygen polypropylen, tyndvæggede PCR-rør med og uden hætter er designet til at passe til standard 96-brønds blokke og fås i et udvalg af farver. Den konsistente og ultratynde væg tillader præcis termisk overførsel. En jævn indføringshætte sikrer en tæt pasform for at reducere fordampning.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance RNase, DNase, pyrogenfri
Lukningsfarve Klar
Farve MaxyClear
Volumen (metrisk) 0.2 mL
Mængde 125/Pk.
Lukningsmateriale Polypropylen
Til brug med (udstyr) 8-strips PCR tubes and 96-well PCR microplates and also for fluorescent, luminescent and real-time PCR
Sterilitet Ikke steril
Materiale Polypropylen
Lukketype Flad hætte
Format Strip
Produkttype 8-strips flad PCR-rørhætte