Få mere at vide
Axygen™ Biomek™ FX/Wellpro™ Robottips
Shop alle Axygen Scientific produkter
Sterilitet:
Ikke steril
Ikke-steril
Steril
Tip stil:
Automatisering, forlænget længde, Extended Length
Forlænget længde, Automatisering
Lav retention, forlænget længde, automatisering, Extended Length, Automation
Pakningsstørrelse:
Pakke med 19200
Pakke med 3840
Beskrivelse
- Tipformat: 384 tip
- Spidsvolumenområde: 25μ L til 50μ L
- Spidsmateriale: Klar polypropylen
- RNase-/DNase-/human gDNA-fri
- Ikke-pyrogen
- Tilgængelige muligheder:
- Med eller uden aerosolbestandige filtre
- Ikke-steril eller steril
- Standard eller Axygen™ Maxymum Recovery™ overflade - Kompatibelt hoved: AP-384, 384-kanals lav lydstyrke (kun FXF-384-XL-RS)
- Rackformat: ANSI/SLAS
- Reolmateriale: Polypropylen
Tekniske data
Tekniske data
| Volumen (metrisk) | 50μ l |
| Filtreret | Ikke-filtreret |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Farve | Klar |
| Autoklaverbar | Må ikke autoklaveres |
| Rene krav | DNase, RNase og Pyrogen fri |
| Til brug med (applikation) | Ikke-pyrogen, bruges til strenge specifikationer under streng proceskontrol |
| Format | Stativ, 384-brønd |
| Tip stil | Forlænget længde, Automatisering |
| Emballage | 10 stativer/Pk, 5 Pks/Cs. |
| Vis mere |