Få mere at vide
Axygen™ Biomek™ FX/NX Robotic Tips
BIOPHARMA
Artikelnummer. 12702856 Shop alle Axygen Scientific produkter
Skift visning
Volumen (metrisk):
10 μl
10μ l
20μ l
30 μl
30μ l
45 μl
45μ L
50 μl
50μ l
250 μl
250μ L
Sterilitet:
Ikke steril
Steril
Tip stil:
Automatisering, Bred åbning
Automatisering, Bred åbning
Automatisering, Fine Point
Automatisering, Fint punkt
Automatisering, Rund
Format:
Rack, 1536-brønd
Rack, 384-brønd
Rack, 96
Stativ, 384-brønd
Pakningsstørrelse:
Pakke med 19200
Pakke med 3840
Pakke med 4800
Pakke med 960
43 product options available for selection
Product selection table with 43 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisk) Sterilitet Tip stil Format Pakningsstørrelse
12702856 20μ l Steril Automatisering, Rund Rack, 96 Pakke med 4800
11316294 10μ l Ikke steril Automatisering, Rund Rack, 96 Pakke med 960
12732846 10μ l Ikke steril Automatisering, Rund Rack, 96 Pakke med 4800
11326294 10 μl Steril Automatisering, Rund Rack, 96 Pakke med 960
12742846 10 μl Steril Automatisering, Rund Rack, 96 Pakke med 4800
11980948 20μ l Ikke steril Automatisering, Rund Rack, 96 Pakke med 960
12792846 20μ l Ikke steril Automatisering, Rund Rack, 96 Pakke med 4800
12519177 20μ l Steril Automatisering, Rund Rack, 96 Pakke med 960
12772846 20μ l Ikke steril Automatisering, Rund Rack, 96 Pakke med 4800
12599167 20μ l Ikke steril Automatisering, Rund Rack, 96 Pakke med 960
12509177 20μ l Steril Automatisering, Rund Rack, 96 Pakke med 960
12782846 20μ l Steril Automatisering, Rund Rack, 96 Pakke med 4800
11346294 30 μl Steril Automatisering, Fine Point Rack, 1536-brønd Pakke med 3840
15591383 30μ l Ikke steril Automatisering, Fint punkt Stativ, 384-brønd Pakke med 19200
12722866 30μ l Steril Automatisering, Rund Stativ, 384-brønd Pakke med 19200
12585727 30μ l Steril Automatisering, Rund Stativ, 384-brønd Pakke med 3840
12712866 30μ l Ikke steril Automatisering, Rund Stativ, 384-brønd Pakke med 19200
12575727 30μ l Ikke steril Automatisering, Rund Stativ, 384-brønd Pakke med 3840
15501393 30μ l Steril Automatisering, Fint punkt Stativ, 384-brønd Pakke med 19200
12792856 30μ l Ikke steril Automatisering, Rund Stativ, 384-brønd Pakke med 19200
11356294 30μ l Ikke steril Automatisering, Rund Stativ, 384-brønd Pakke med 3840
12782856 45 μl Steril Automatisering, Fine Point Rack, 384-brønd Pakke med 19200
12772856 45μ L Ikke steril Automatisering, Fint punkt Stativ, 384-brønd Pakke med 19200
12772866 50μ l Ikke steril Automatisering, Rund Rack, 96 Pakke med 4800
12579177 50μ l Ikke steril Automatisering, Rund Rack, 96 Pakke med 960
12782866 50 μl Steril Automatisering, Rund Rack, 96 Pakke med 4800
12589177 50 μl Steril Automatisering, Rund Rack, 96 Pakke med 960
12792866 50μ l Ikke steril Automatisering, Rund Rack, 96 Pakke med 4800
12599177 50μ l Ikke steril Automatisering, Rund Rack, 96 Pakke med 960
12509187 50μ l Steril Automatisering, Rund Rack, 96 Pakke med 960
12702876 50μ l Steril Automatisering, Rund Rack, 96 Pakke med 4800
12712856 250 μl Ikke steril Automatisering, Rund Rack, 96 Pakke med 4800
12529177 250 μl Ikke steril Automatisering, Rund Rack, 96 Pakke med 960
12722856 250 μl Steril Automatisering, Rund Rack, 96 Pakke med 4800
12539177 250 μl Steril Automatisering, Rund Rack, 96 Pakke med 960
11990948 250μ L Ikke steril Automatisering, Rund Rack, 96 Pakke med 960
12732856 250μ L Ikke steril Automatisering, Rund Rack, 96 Pakke med 4800
12742856 250μ L Steril Automatisering, Rund Rack, 96 Pakke med 4800
12549177 250μ L Steril Automatisering, Rund Rack, 96 Pakke med 960
12752856 250μ L Ikke steril Automatisering, Bred åbning Rack, 96 Pakke med 4800
12559177 250μ L Ikke steril Automatisering, Bred åbning Rack, 96 Pakke med 960
12762856 250 μl Steril Automatisering, Bred åbning Rack, 96 Pakke med 4800
12569177 250 μl Steril Automatisering, Bred åbning Rack, 96 Pakke med 960
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 43 options available.
43 options
Artikelnummer. 12702856 Leverandør Axygen™ Leverandørnr. FX20RS
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3050.00 DKK
    2465.21 DKK / Pakke med 4800
    Spare 584.79 DKK
    19% Slukket
På lager
Axygen robotspidser fremstilles efter strenge specifikationer under streng proceskontrol og samles via automatisering for at sikre ensartet ydeevne og kvalitet.
De Axygen mærkets udvalg af produkter omfatter en omfattende række tips til Beckman Coulter automatiserede væskehåndteringssystemer. Disse spidser er fremstillet efter strenge specifikationer under streng proceskontrol og samlet via automatisering for at sikre ensartet ydeevne og kvalitet. Pipettespidserne fås også med MAXYMum Recovery, en unik teknologi med lav retention, der forbedrer spidsens ydeevne og maksimerer brugen af dine dyrebare prøver.
  • Fås i stativ, steril og med aerosolbarriere (filtreret)
  • Kompatibel med Beckman Biomek FX og Beckman Multimek instrumenter med et AP96 hoved
  • Også kompatibel med Span-8 pod, når funktionen Liquid Level Sensing er slået fra
  • Uovertruffen rethed for at sikre, at spidsen kommer jævnt ind i brønden, hver gang
  • 384/1536-brønd kompatibel til at opfylde dine mest krævende applikationer
  • Spidser med bred boring er ideelle til pipettering af tyktflydende materialer, genomisk DNA eller sarte cellekulturer
  • Fine Point forbedrer nøjagtigheden og præcisionen ved lavere prøvevolumener
  • Maximum recovery™ tips reducerer prøvetab, forbedrer reproducerbarhed og nøjagtighed, minimerer brugen af dyrebare prøver og reagenser
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Volumen (metrisk) 20μ l
Filtreret Ikke-filtreret
Sterilitet Steril
Farve Klar
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Certificeringer/compliance ANSI
Rene krav DNase, RNase og Pyrogen fri
Til brug med (applikation) Ikke-pyrogen, bruges til strenge specifikationer under streng proceskontrol
Format Rack, 96
Tip stil Automatisering, Rund
Emballage 10 stativer/Pk, 5 Pks/Cs.
Til brug med (udstyr) Beckman Coulter Biomek FX, Beckman Coulter Biomek NX, Beckman Coulter Biomek 3000, Beckman Coulter Multimek AP96, Beckman Coulter Multimek SPAN-8, Beckman Coulter Multimek MP20, Beckman Coulter Multimek MP200
Produktlinje Beckman Biomek