Få mere at vide
Axygen™ Biomek™ FX/NX Robotic Tips
Shop alle Axygen Scientific produkter
Volumen (metrisk):
10 μl
10μ l
20μ l
30 μl
30μ l
45 μl
45μ L
50 μl
50μ l
250 μl
250μ L
Sterilitet:
Ikke steril
Ikke-steril
Steril
Tip stil:
Automatisering, Bred åbning
Automatisering, Finspids, Fine Point
Automatisering, Fint punkt
Automatisering, Rund
Automatisering, Rund, Round
Automatisering, bred åbning, Wide Orifice
Pakningsstørrelse:
Pakke med 19200
Pakke med 3840
Pakke med 4800
Pakke med 960
Beskrivelse
De Axygen mærkets udvalg af produkter omfatter en omfattende række tips til Beckman Coulter automatiserede væskehåndteringssystemer. Disse spidser er fremstillet efter strenge specifikationer under streng proceskontrol og samlet via automatisering for at sikre ensartet ydeevne og kvalitet. Pipettespidserne fås også med MAXYMum Recovery, en unik teknologi med lav retention, der forbedrer spidsens ydeevne og maksimerer brugen af dine dyrebare prøver.
- Fås i stativ, steril og med aerosolbarriere (filtreret)
- Kompatibel med Beckman Biomek FX og Beckman Multimek instrumenter med et AP96 hoved
- Også kompatibel med Span-8 pod, når funktionen Liquid Level Sensing er slået fra
- Uovertruffen rethed for at sikre, at spidsen kommer jævnt ind i brønden, hver gang
- 384/1536-brønd kompatibel til at opfylde dine mest krævende applikationer
- Spidser med bred boring er ideelle til pipettering af tyktflydende materialer, genomisk DNA eller sarte cellekulturer
- Fine Point forbedrer nøjagtigheden og præcisionen ved lavere prøvevolumener
- Maximum recovery™ tips reducerer prøvetab, forbedrer reproducerbarhed og nøjagtighed, minimerer brugen af dyrebare prøver og reagenser
Tekniske data
Tekniske data
| Volumen (metrisk) | 250μ L |
| Filtreret | Ikke-filtreret |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Farve | Klar |
| Autoklaverbar | Må ikke autoklaveres |
| Certificeringer/compliance | ANSI |
| Rene krav | DNase, RNase og Pyrogen fri |
| Til brug med (applikation) | Ikke-pyrogen, bruges til strenge specifikationer under streng proceskontrol |
| Format | Rack, 96 |
| Tip stil | Automatisering, Rund |
| Vis mere |