Få mere at vide
Axygen™ Axypet™ Pro Single Channel Pipettor
Shop alle Axygen Scientific produkter
Beskrivelse
Axygen™ Axypet™ Pro Pipettorer er udviklet til at give det højeste niveau af ergonomi, nøjagtighed og præcision. Letvægtskonstruktion, kontureret form på håndtaget og 4-cifret tæller var designet til at sikre komfortabel pipettering. Alle pipetter har en jævn stempelbevægelse og ekstremt lave pipeteringskræfter for at reducere belastningen af håndleddet og trætheden (RSI). Farvede trykknapper (inkluderet) kan hjælpe med at definere bruger eller applikation for prøvesikkerhed og lavere risiko for krydskontaminering.
- Ergonomisk håndtagsdesign for perfekt pasform til både højre og venstre hånd
- Praktisk enhåndslydstyrkeindstilling med autolåsesystem forhindrer utilsigtet lydstyrkeændring under arbejde
- 4-cifret tæller for større præcision, perfekt placeret for synlighed til enhver tid
- Enkeltkanalspipetter er kompatible med meget smalle rør
- Fuldt autoklaverbar og UV-bestandig for prøvebeskyttelse mod forurening
- Multi-kanal akslerne trækkes individuelt tilbage for perfekt spidsbelastning og lettere spidsudkast
- Nem kalibrering i laboratoriet hjælper dig med hurtigt at justere din pipette til forskellige væsketyper
- Individuelt testet og forsynet med kvalitetscertifikat
Tekniske data
Tekniske data
| Nøjagtighed | ±2,0 til± 0,6 |
| Certificeringer/compliance | ISO8655 |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Farve | Gul |
| Greb Type | Ergonomi |
| Antal kanaler | 1 |
| Produktlinje | Axypet Pro |
| Type | Pipette |
| Volumen (metrisk) | 20 til 200 μL |
| Finger stil | Ergonomi |
| Vis mere |