Få mere at vide
Axygen™ Axypet™ Pro 8 Multi-Channel Pipettor
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 16352267 Shop alle Axygen Scientific produkter
Skift visning
Volumen (metrisk):
0,5 til 10 μL
20 til 200 μL
30 til 300 μL
5 til 50 μL
Farve:
Grøn
Gul
Rød
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisk) Farve
16352267 0,5 til 10 μL Rød
16382267 5 til 50 μL Gul
16362267 20 til 200 μL Gul
16372267 30 til 300 μL Grøn
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 16352267 Leverandør Axygen™ Leverandørnr. AP810P
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Corning™ Axygen™ Axypet™ Pro Pipettorer er konstrueret til at give det højeste niveau af komfort, nøjagtighed og præcision.
Axygen™ Axypet™ Pro Pipettorer er udviklet til at give det højeste niveau af ergonomi, nøjagtighed og præcision. Letvægtskonstruktion, kontureret form på håndtaget og 4-cifret tæller var designet til at sikre komfortabel pipettering. Alle pipetter har en jævn stempelbevægelse og ekstremt lave pipeteringskræfter for at reducere belastningen af håndleddet og trætheden (RSI). Farvede trykknapper (inkluderet) kan hjælpe med at definere bruger eller applikation for prøvesikkerhed og lavere risiko for krydskontaminering.
  • Ergonomisk håndtagsdesign for perfekt pasform til både højre og venstre hånd
  • Praktisk enhåndslydstyrkeindstilling med autolåsesystem forhindrer utilsigtet lydstyrkeændring under arbejde
  • 4-cifret tæller for større præcision, perfekt placeret for synlighed til enhver tid
  • Enkeltkanalspipetter er kompatible med meget smalle rør
  • Fuldt autoklaverbar og UV-bestandig for prøvebeskyttelse mod forurening
  • Multi-kanal akslerne trækkes individuelt tilbage for perfekt spidsbelastning og lettere spidsudkast
  • Nem kalibrering i laboratoriet hjælper dig med hurtigt at justere din pipette til forskellige væsketyper
  • Individuelt testet og forsynet med kvalitetscertifikat
Lær mere fra Nordamerika
Lær mere fra Europa, Mellemøsten og Afrika
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Nøjagtighed ±10,0 til± 2.0
Certificeringer/compliance ISO8655
Autoklaverbar Autoklaverbar
Farve Rød
Greb Type Ergonomi
Antal kanaler 8
Produktlinje Axypet Pro
Type Pipette
Volumen (metrisk) 0,5 til 10 μL
Finger stil Ergonomi
Inkluderer Instruktionsmanual, QC-certifikat, In-lab kalibreringsværktøj
Inkrementer 0,05μ L
Præcision ≤2,5 til≤ 0,6
Mængde 1
garanti 3